2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 0 EUR
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086169
CAS nummer: 27347-32-6
UN: 3265
ADR: 8,III