2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 408 EUR
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142815
CAS nummer: 1208081-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III