2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 EUR
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142819
CAS nummer: 1208081-60-0
UN: 3261
ADR: 8,III