tert-Butylsulphamoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346220-1G OR346220-500MG
APOSOR346220-1GEA 0 EUR
APOSOR346220-1G APOSOR346220-500MG
tert-Butylsulphamoyl chloride
tert-Butylsulphamoyl chloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₂S
MW: 171.646 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520377
CAS nummer: 33581-95-2