5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346222-1G OR346222-5G
APOSOR346222-1GEA 0 EUR
APOSOR346222-1G APOSOR346222-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00113229
CAS nummer: 262855-27-6