5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346224-1G OR346224-5G
APOSOR346224-1GEA 0 EUR
APOSOR346224-1G APOSOR346224-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142852
CAS nummer: 1208081-71-3