5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 EUR
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01571297
CAS nummer: 91182-89-7