5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 EUR
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₃
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11584333
CAS nummer: 92545-96-5