4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346233-1G OR346233-500MG
APOSOR346233-1GEA 0 EUR
APOSOR346233-1G APOSOR346233-500MG
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₇H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981415
CAS nummer: 183303-75-5