4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346234-1G OR346234-5G
APOSOR346234-1GEA 0 EUR
APOSOR346234-1G APOSOR346234-5G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07377304
CAS nummer: 183303-71-1