2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 EUR
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01327620
CAS nummer: 6337-34-4