1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346239-1G OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA 0 EUR
APOSOR346239-1G APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457595
CAS nummer: 30186-39-1