2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346251-1G
OR346251-500MG
OR346251-5G
APOSOR346251-1GEA
0
EUR
APOSOR346251-1G
APOSOR346251-500MG
APOSOR346251-5G
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Formule:
C₈H₁₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19981463 CAS nummer: 943910-00-7 |