4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346252-1G OR346252-5G
APOSOR346252-1GEA 0 EUR
APOSOR346252-1G APOSOR346252-5G
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457739
CAS nummer: 187606-81-1