(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 296 EUR
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Formule: C₅H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154501
CAS nummer: 40053-01-8