1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346257-1G OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA 0 EUR
APOSOR346257-1G APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Formule: C₉H₉ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981474
CAS nummer: 35515-31-2