2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G
OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA
57
EUR
APOSOR346270-1G
APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Formule:
C₁₂H₁₂O₄ Smeltpunt: 36…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01935977 CAS nummer: 6296-54-4 |