5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346278-1G OR346278-500MG
APOSOR346278-1GEA 386 EUR
APOSOR346278-1G APOSOR346278-500MG
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100203
CAS nummer: 29682-53-9