4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346290-1G OR346290-5G
APOSOR346290-1GEA 0 EUR
APOSOR346290-1G APOSOR346290-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462174
CAS nummer: 51294-75-8