5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 414 EUR
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362488
CAS nummer: 878744-22-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable