2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 EUR
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01005832
CAS nummer: 1233123-61-9