4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 0 EUR
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19302667
CAS nummer: 89284-01-5