4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346315-1G OR346315-500MG
APOSOR346315-1GEA 0 EUR
APOSOR346315-1G APOSOR346315-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233.286 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573493
CAS nummer: 39101-02-5