4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 EUR
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18374046
CAS nummer: 1261236-29-6