N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346319-1G OR346319-500MG
APOSOR346319-1GEA 0 EUR
APOSOR346319-1G APOSOR346319-500MG
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573497
CAS nummer: 1401521-98-9