3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 EUR
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO₂
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751673
CAS nummer: 70753-36-5