4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346322-1G OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA 0 EUR
APOSOR346322-1G APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046180
CAS nummer: 422308-68-7