3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346323-1G OR346323-5G
APOSOR346323-1GEA 0 EUR
APOSOR346323-1G APOSOR346323-5G
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656615
CAS nummer: 63366-79-0