4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346329-1G OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA 73 EUR
APOSOR346329-1G APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137433
CAS nummer: 3235-04-9