5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346347-1G OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA 372 EUR
APOSOR346347-1G APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₇ClO₅S
Kookpunt: 118 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109333
CAS nummer: 256373-91-8
UN: 3265
ADR: 8,III