5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346356-1G OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA 213 EUR
APOSOR346356-1G APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₉NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24386139
CAS nummer: 256373-94-1