2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346365-1G OR346365-5G
APOSOR346365-1GEA 0 EUR
APOSOR346365-1G APOSOR346365-5G
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08143481
CAS nummer: 54032-88-1