3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346366-1G OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA 0 EUR
APOSOR346366-1G APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24386152
CAS nummer: 1423915-00-7