3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 625 EUR
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114.169 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10700204
CAS nummer: 53483-97-9