4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 70.1 EUR
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618559
CAS nummer: 1228630-89-4