2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346383-1G OR346383-5G
APOSOR346383-1GEA 143 EUR
APOSOR346383-1G APOSOR346383-5G
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol
Formule: C₉H₁₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114448
CAS nummer: 287927-88-2