5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 219 EUR
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09034175
CAS nummer: 50737-31-0