1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346398-1G OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA 386 EUR
APOSOR346398-1G APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426979
CAS nummer: 294877-41-1