2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346410-1G OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA 321 EUR
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂N₂O
MW: 201.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131124
CAS nummer: 176433-56-0