2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346414-1G OR346414-500MG
APOSOR346414-1GEA 500 EUR
APOSOR346414-1G APOSOR346414-500MG
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501333
CAS nummer: 50840-02-3