2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346420-1G OR346420-500MG OR346420-5G
APOSOR346420-1GEA 321 EUR
APOSOR346420-1G APOSOR346420-500MG APOSOR346420-5G
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691116
CAS nummer: 54329-29-2