4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346430-1G OR346430-5G
APOSOR346430-1GEA 219 EUR
APOSOR346430-1G APOSOR346430-5G
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₇H₃Cl₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981427
CAS nummer: 66832-07-3