2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346434-500MG OR346434-5G
APOSOR346434-500MGEA 0 EUR
APOSOR346434-500MG APOSOR346434-5G
2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde 95+%
2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06654833
CAS nummer: 893620-48-9