2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 219 EUR
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981450
CAS nummer: 41420-95-5