Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzofuran-3-carbaldehyde
OR346443-1G OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA 57 EUR
APOSOR346443-1G APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412541
CAS nummer: 4687-25-6