2-Propylidenemalononitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346446-1G
OR346446-5G
APOSOR346446-1GEA
245
EUR
APOSOR346446-1G
APOSOR346446-5G
2-Propylidenemalononitrile 95+%
2-Propylidenemalononitrile
Formule:
C₆H₆N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06213931 CAS nummer: 52833-34-8 |