2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346453-1G OR346453-5G
APOSOR346453-1GEA 219 EUR
APOSOR346453-1G APOSOR346453-5G
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
2-Chloro-3-phenylpropionitrile
Formule: C₉H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995426
CAS nummer: 17849-62-6