5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346458-1G OR346458-5G
APOSOR346458-1GEA 169 EUR
APOSOR346458-1G APOSOR346458-5G
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362501
CAS nummer: 1196104-01-4