4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346484-1G OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA 500 EUR
APOSOR346484-1G APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16302749
CAS nummer: 2155-99-9