1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346533-1G OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA 182 EUR
APOSOR346533-1G APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00748760
CAS nummer: 20518-17-6